Learn More
4-oxo-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-d17, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17 |
| CAS | 52168-48-6 |
| Fórmula molecular | C9 D17 N O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 4-Piperidinone-1,3,3,5,5-d5, 2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-piperidinone-1,3,3,5,5-d5 (ACI), 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxo-1-piperidinyloxy-d16, Perdeuterated 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone-D17 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2/hD |
| SMILES | [2 H]N1C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C1(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,3,3,5,5-pentadeuterio-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriometil)piperidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.3421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.2377 g/mol |
| Mostrar más |