Learn More
4-oxo-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-d16-1-oxilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine-d16-1-oxyl |
| CAS | 36763-53-8 |
| Fórmula molecular | C9 2H16 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Piperidinyl-3,3,5,5-d4-oxy, 2,2,6,6-tetra(methyl-d3)-4-oxo-, 2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-oxo-1-piperidinyl-3,3,5,5-d4-oxy, PD-Tempone, Perdeuterated 2,2,6,6-tetramethylpiperidone-N-oxyl, Perdeutero-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone N-oxide, TANO-d16, 4-Oxo-TEMPO-d16, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16-1-oxyl, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxopiperidine-d16-1-oxyl, Tempone-d16, 1-λ1-Oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-d16 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(N([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,5,5-tetradeuterio-1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriometil)piperidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.2185 g/mol |
| Mostrar más |