Learn More
4-Oxo-1,4-dihidroquinolina Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30418753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418753 5 g 5 g
30422908 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8554005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-01-2
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Sinónimo 1,4-Dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, 4-Quinolone-3-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 4-oxo-1H-quinolina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline Carboxylic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0426