Learn More
4-Oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxamida, TRC
Código de producto. 30425721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425721 50 mg -
30410711 25 mg -
30410655 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO99025050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103914-79-0
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.18
Nombre IUPAC 4-oxo-1H-quinoline-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CNc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c11-10(14)7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)13/h1-5H,(H2,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0586