Learn More
Clorhidrato de 4-(oxiranilmetil)morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Oxiranylmethyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 104118-92-5 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(2-Oxiranylmethyl)morpholine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-9-4-2-8(1)5-7-6-10-7;/h7H,1-6H2;1H |
| SMILES | Cl.C(C1CO1)N2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(oxiran-2-ilmetil)morfolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 179.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0713 |