Learn More
4-OH-piriproxifeno (4'-OH-Pyr) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315828 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315828 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16662550AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
CAS 159600-61-0
Nombres de analitos o componentes 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20H19NO4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4’-Hydroxy-Pyriproxyfen, Pyriproxyfen-4'-hydroxy, 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3
SMILES CC(COc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)Oc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-[4-(2-piridin-2-iloxipropoxi)fenoxi]fenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 337.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1314 g/mol