Learn More
4-octilfenol, TRC
Código de producto. 30425566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425566 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30425566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29377510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Octylphenol
CAS 1806-26-4
Fórmula molecular C14 H22 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Octylphenol, Phenol','4-octyl- (9CI','ACI), 4-Octylphenol (ACI), Phenol','p-octyl- (6CI','7CI','8CI), 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-octilfenol
Peso molecular (g/mol) 206.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671