Learn More
4-octilfenol monoetoxilato, TRC
Código de producto. 30008876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008876 1 g 1 g
30008390 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2937701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51437-89-9
Fórmula molecular C16 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Sinónimo 2-(4-Octylphenoxy)ethanol, 2-(p-Octylphenoxy)ethanol, Ethylene Glycol p-Octylphenyl Ether;
Nombre IUPAC 2-(4-octilfenoxi)etanol
SMILES CCCCCCCCc1ccc(OCCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Octylphenol-mono-ethoxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)18-14-13-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1933
Porcentaje de pureza >95%