Learn More
4-octilfenol dietoxilato, TRC
Código de producto. 30138329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138329 500 mg 500 miligramos
17934775 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO293765500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51437-90-2
Fórmula molecular C18 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 294.43
Sinónimo 2-[2-(4-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(p-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol, 4-Octylphenol diethoxylate
Nombre IUPAC 2-[2-(4-octilfenoxi)etanol etanol
SMILES CCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Octylphenol-di-ethoxylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)21-16-15-20-14-13-19/h9-12,19H,2-8,13-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2195