Learn More
Ácido 4-octilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Octylbenzoic Acid |
| CAS | 3575-31-3 |
| Fórmula molecular | C15H22O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)17/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-octilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.162 |