Learn More
Ácido 4-octilbencenosulfónico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30423931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30423931 2.5 g
1 options
Código de producto. 30423931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2314152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6149-03-7
Fórmula molecular C14H21NaO3S
Peso molecular (g/mol) 292.37
Nombre IUPAC sodio; 4-octilbencenosulfonato
SMILES [Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1109