Learn More
4-Octilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764563 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10764563 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10764563 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368880050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Octylbenzaldehyde
Nombre de nota 97%
CAS 49763-66-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H22O
Fórmula lineal CHOC6H4CH2(CH2)6CH3
Índice de refracción 1.5100 to 1.513
Número MDL MFCD00041872
Cantidad 5 g
Sinónimo benzaldehyde, 4-octyl, n-octylbenzaldehyde, 4-n-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, paraoctylbenzaldehyde, p-n-octylbenzaldehyde, para-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, l
Clave InChI IHKVZPVHTKOSLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
Nombre IUPAC 4-octilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 218.34
PubChem CID 2734685
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido