Learn More
4'-octilacetofenona, TRC
Código de producto. 30425559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425559 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30425559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO268030100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Octylacetophenone
CAS 10541-56-7
Fórmula molecular C16H24O
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3
SMILES O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1
Nombre IUPAC 1-(4-octilfenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 232.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.18