Learn More
4-Octyl Itaconate, MedChemExpress
Código de producto. 16491016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491016 200 mg 200 miligramos
16411616 500 mg 500 miligramos
16425516 100 mg 100 miligramos
16440967 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112675
MedChemExpress 4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.
4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Octyl Itaconate
CAS 3133-16-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22O4
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (412.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)CC(C(O)=O)=C
Peso molecular (g/mol) 242.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.31
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation