Learn More
Éster de dietanolamina de ácido 4-octen-4-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15400867 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15400867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19705.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Octen-4-ylboronic acid diethanolamine ester
CAS 608534-40-3
Punto de fusión 160°C to 167°C
Fórmula molecular C12H24BNO2
Número MDL MFCD03788756
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-oct-4-en-4-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane
Clave InChI DDUALPSMSSZXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OCCNCCO1)C(=CCCC)CCC
Nombre IUPAC 2-oct-4-en-4-il-1,3,6,2-dioxazaborocano
Peso molecular (g/mol) 225.139
PubChem CID 71832475
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.14
Porcentaje de pureza 97%