Learn More
Éster 1-O-bencílico de 4-O-terc-butildimetilsilil-2,3-dihidroxi-2-metil-butan-1,4-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-dihydroxy-2-methyl-butan-1,4-diol 1-O-Benzyl Ester |
| CAS | 1797102-40-9 |
| Fórmula molecular | C19H34O3Si |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H34O3Si/c1-18(2,3)23(5,6)13-12-17(20)19(4,21)15-22-14-16-10-8-7-9-11-16/h7-11,17,20-21H,12-15H2,1-6H3/t17-,19?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@]([C@H](O)CC[Si](C)(C)C(C)(C)C)(C)COCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-1-(benciloxi)-5-(terc-butildimetilsilil)-2-metilpentano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 338.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.23 |