Learn More
4'-O-metilresveratrol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-Methylresveratrol |
| CAS | 33626-08-3 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediol, 5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-, 1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,5-Stilbenediol, 4'-methoxy-, (E)- (8CI), 5-[(1E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, (E)-3,5-Dihydroxy-4'-methoxystilbene, 3,5-Dihydroxy-4'-methoxy-trans-stilbene, 4-Methoxyresveratrol, 4'-O-Methylresveratrol, BML 233, Deoxyrhapontigenin, Desoxyrhapontigenin, Resveratrol 4'-methyl ether, trans-3,5-Dihydroxy-4'-methoxystilbene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O3/c1-18-15-6-4-11(5-7-15)2-3-12-8-13(16)10-14(17)9-12/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(E)-2-(4-metoxifenil)etenil]benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 242.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0943 |