Learn More
4'-O-Metilcatequina, TRC
Código de producto. 30012106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30012106 25 mg 25 miligramos
30011790 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012106 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM29448025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69912-75-0
Fórmula molecular C16H16O6
Peso molecular (g/mol) 304.29
Sinónimo (2R,3S)-3,4-Dihydro-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (2R-trans)-3,4-Dihydro-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 4'-O-Methyl-(+)-catechin;
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(3-hidroxi-4-metoxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
SMILES COc1ccc(cc1O)[C@H]2Oc3cc(O)cc(O)c3C[C@@H]2O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-O-Methylcatechin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O6/c1-21-14-3-2-8(4-12(14)19)16-13(20)7-10-11(18)5-9(17)6-15(10)22-16/h2-6,13,16-20H,7H2,1H3/t13-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0947