Learn More
4'-O-metil quercetina, TRC
Código de producto. 30009283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009283 5 mg 5 miligramos
30006390 10 mg 10 miligramos
30007492 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3265805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-61-2
Fórmula molecular C16 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 316.26
Sinónimo 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',5,7-Tetrahydroxy-4'-methoxyflavone, Tamaraxetin, 4'-Methoxyquercetin, 4'-Methylquercetin, Quercetin 4'-methyl ether, Tamarixetin;
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)cromo-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tamarixetin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0583