Learn More
4-O-Methyl honokiol, MedChemExpress
Código de producto. 16452658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452658 5 mg 5 miligramos
16440459 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00450
MedChemExpress 4-O-Methyl honokiol is a natural neolignan isolated from Magnolia officinalis, acts as a PPARγ agonist, and inhibtis NF-κB activity, used for cancer and inflammation research.
4-O-Methyl honokiol is a natural neolignan isolated from Magnolia officinalis, acts as a PPARγ agonist, and inhibtis NF-κB activity, used for cancer and inflammation research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-Methyl honokiol
CAS 68592-15-4
Color Orange Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(CC=C)C=C1C2=CC=C(OC)C(CC=C)=C2
Peso molecular (g/mol) 280.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.36
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus