Learn More
Ácido 4-O-Metil-D-glucurónico, TRC
Código de producto. 30179255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179255 2.5 mg 2.50 miligramo
30179059 1 mg 1 miligramo
30179048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3228082.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2463-49-2
Fórmula molecular C7 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 208.17
Sinónimo 4-O-Methylglucuronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-trihidroxi-3-metoxi-6-ácido oxohexanoico
SMILES CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0583