Learn More
Ácido 4-O-Metil-D-glucurónico, TRC
Código de producto. 30179059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179059 1 mg 1 miligramo
30179255 2.5 mg 2.50 miligramo
30179048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3228081MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2463-49-2
Fórmula molecular C7 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 208.17
Sinónimo 4-O-Methylglucuronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-trihidroxi-3-metoxi-6-ácido oxohexanoico
SMILES CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0583
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.