Learn More
4'-O-hexanoildaidzeína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-Hexanoyldaidzein |
| CAS | 602329-51-1 |
| Fórmula molecular | C21 H20 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O5/c1-2-3-4-5-21(24)25-16-9-6-14(7-10-16)19-13-18(23)17-11-8-15(22)12-20(17)26-19/h6-13,22H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccc(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | hexanoato de [4-(7-hidroxi-4-oxocromen-2-il)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 352.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1311 |