Learn More
(±)-4-O-Albuterol de Etilo, TRC
Código de producto. 30371989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371989 250 mg
30383664 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE678380250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2387728-91-6
Fórmula molecular C15H25NO3
Peso molecular (g/mol) 267.36
Sinónimo 2-(tert-Butylamino)-1-(4-ethoxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol
SMILES OCC1=C(OCC)C=CC(C(O)CNC(C)(C)C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-4-O-Ethyl Albuterol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO3/c1-5-19-14-7-6-11(8-12(14)10-17)13(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,13,16-18H,5,9-10H2,1-4H3