Learn More
4-O-desmetil 4-O-Etil Trimetoprim, TRC
Código de producto. 17948424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948424 25 mg 25 miligramos
17929754 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29570025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78025-68-0
Fórmula molecular C15 H20 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 304.34
Sinónimo 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 5-[(4-etoxi-3,5-dimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
SMILES CCOc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N4O3/c1-4-22-13-11(20-2)6-9(7-12(13)21-3)5-10-8-18-15(17)19-14(10)16/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H4,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1535