Learn More
4'-O-Desmetil 4'-O-acetil Diltiazem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-Desmethyl 4'-O-Acetyl Diltiazem |
| CAS | 85365-35-1 |
| Fórmula molecular | C23H26N2O5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,3S)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-acetyloxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-acetyloxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N2O5S/c1-15(26)29-18-11-9-17(10-12-18)22-21(30-16(2)27)23(28)25(14-13-24(3)4)19-7-5-6-8-20(19)31-22/h5-12,21-22H,13-14H2,1-4H3/t21-,22+/m1/s1 |
| SMILES | CN(C)CCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC(=O)C)cc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 442.53 |