Learn More
4'-O-Demetil-pantoprazol sulfuro, TRC
Código de producto. 30011585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011585 25 mg 25 miligramos
30008929 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23240025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141854-21-9
Fórmula molecular C15H13F2N3O3S
Peso molecular (g/mol) 353.34
Sinónimo 2-[[[6-(Difluoromethoxy)-1H-benzimidazol-2-yl]thio]methyl]-3-methoxy-4-pyridinol4'-O-Demethyl-pantopraz, 4'-O-Demethyl-pantoprazole thioether
SMILES COc1c(O)ccnc1CSc2nc3ccc(OC(F)F)cc3[nH]2
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-O-Demethyl-pantoprazole sulfide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13F2N3O3S/c1-22-13-11(18-5-4-12(13)21)7-24-15-19-9-3-2-8(23-14(16)17)6-10(9)20-15/h2-6,14H,7H2,1H3,(H,18,21)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0646