Learn More
Ácido 4-O-Cafeoilquínico, TRC
Código de producto. 30137293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137293 100 mg 100 miligramos
30012265 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC082500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 905-99-7
Fórmula molecular C16 H18 O9
Peso molecular (g/mol) 354.31
Sinónimo Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, (1alpha,3R,4alpha,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 4-carboxy-2,4,6-trihydroxycyclohexyl ester (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, (1alpha,3R,4alpha,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,3,5-trihydroxy-, [1R-(1alpha,3alpha,4alpha,5beta)]-, (1alpha,3R,4alpha,5R)-4-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,3,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 4-Caffeoylquinic acid, 4-O-Caffeoylquinic acid, Cryptochlorogenic acid, Quinic acid 4-O-caffeate
Nombre IUPAC (3R,5R)-4-[3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoiloxi]-1,3,5-trihidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C=Cc2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-Caffeoylquinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0951
Porcentaje de pureza >95%