Learn More
4-O-beta-glucopiranosil-cis-alfaácido cumárico (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-beta-Glucopyranosyl-cis-coumaric alphacid |
| CAS | 117405-48-8 |
| Fórmula molecular | C15H18O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2Z)-3-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-2-propenoic Acid, (Z)-p-Coumaric Acid 4-O-β-D-glucopyranoside, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-cis-p-coumaric Acid, cis-p-Coumaric Acid 4-O-β-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18O8/c16-7-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-9-4-1-8(2-5-9)3-6-11(17)18/h1-6,10,12-16,19-21H,7H2,(H,17,18)/b6-3-/t10-,12-,13+,14-,15?/m1/s1 |
| SMILES | OC(/C=C\C1=CC=C(OC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-3-[4-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenil]prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1002 |