Learn More
4-O-Beta-Galactopiranosil-D-manopiranósido, TRC
Código de producto. 30010621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010621 500 mg 500 miligramos
30009588 10 mg 10 miligramos
30009134 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG154850500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20869-27-6
Fórmula molecular C12 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo D-Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Epilactose
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162
Porcentaje de pureza >95%