Learn More
4-O-Beta-D-Manopiranosil-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-beta-D-Mannopyranosyl-D-glucopyranoside |
| CAS | 29276-55-9 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O11 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | D-Glucopyranose, 4-O-β-D-mannopyranosyl-, Glucopyranose, 4-O-β-D-mannopyranosyl- (6CI), Glucopyranose, 4-O-β-D-mannopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-β-D-Mannopyranosyl-D-glucopyranose, 4-O-(β-D-Mannopyranosyl)-D-glucopyranose, 4-O-β-D-Mannopyranosyl-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9+,10-,11?,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 342.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1162 |