Learn More
4'-O-benciloxi ezetimiba, Mikromol™
Descripción
4'-O-benciloxi ezetimiba
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-Benzyl Ezetimibe |
| CAS | 163222-32-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4'-O-Benzyl Ezetimibe |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C31 H27 F2 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azetidinone, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, [3R-[3α(S*),4β]]-, (3R,4S)-4-[(4-Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-2-azetidinone, 1-(4-Fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-benzyloxyphenyl)azetidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H27F2NO3/c32-24-10-6-22(7-11-24)29(35)19-18-28-30(34(31(28)36)26-14-12-25(33)13-15-26)23-8-16-27(17-9-23)37-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-17,28-30,35H,18-20H2/t28-,29+,30-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)c5ccc(F)cc5 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(4-fenilmetoxifenil)azetidin-2-ona |
| Mostrar más |