Learn More
Impureza de 4'-O-benciloxi ezetimiba diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-Benzyloxy Ezetimibe Diol Impurity |
| CAS | 1374250-06-2 |
| Fórmula molecular | C31H31F2NO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1S,4R)-1-(4-Fluorophenyl)-4-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-1,5-pentanediol, Ezetimibe Benzyl Diol Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H31F2NO3/c32-26-11-6-23(7-12-26)30(36)19-10-25(20-35)31(34-28-15-13-27(33)14-16-28)24-8-17-29(18-9-24)37-21-22-4-2-1-3-5-22/h1-9,11-18,25,30-31,34-36H,10,19-21H2/t25-,30-,31+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](CC[C@H](O)c1ccc(F)cc1)[C@H](Nc2ccc(F)cc2)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3 |
| Nombre IUPAC | (1S,4R)-4-[(S)-(4-fluoroanilino)-(4-fenilmetoxifenil)metil]-1-(4-fluorofenil)pentano-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 503.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 503.2272 |