Learn More
4-O-bencil tirosol alfa-acetato 3-aldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-Benzyl Tyrosol alpha-Acetate 3-Aldehyde |
| CAS | 1237517-66-6 |
| Fórmula molecular | C18H18O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 4-O-Benzyl-3-formyl Tyrosol alpha-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O4/c1-14(20)21-10-9-15-7-8-18(17(11-15)12-19)22-13-16-5-3-2-4-6-16/h2-8,11-12H,9-10,13H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-(3-formil-4-fenilmetoxifenil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1205 |