Learn More
4'-O-bencil oxifenbutazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-Benzyl Oxyphenbutazone |
| CAS | 31603-00-6 |
| Fórmula molecular | C26 H26 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Butyl-2-phenyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-3,5-pyrazolidinedione, 1-[p-(Benzyloxy)phenyl]-4-butyl-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H26N2O3/c1-2-3-14-24-25(29)27(21-12-8-5-9-13-21)28(26(24)30)22-15-17-23(18-16-22)31-19-20-10-6-4-7-11-20/h4-13,15-18,24H,2-3,14,19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-butil-1-fenil-2-(4-fenilmetoxifenil)pirazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 414.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.1943 |