Learn More
4-O-Bencil-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407168 1 g 1 g
15417168 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60678.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58871-11-7
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.27
Número MDL MFCD01863610
Clave InChI OIWQZGBSQDJVJN-UPJWGTAASA-N
Sinónimo 4-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3-benzyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 4-o-benzyl-d-glucal,, 1,2-dideoxy-4-o-benzyl-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 5s,4r,6r-6-hydroxymethyl-5-phenylmethoxy-4h-5,6-dihydropyran-4-ol
PubChem CID 2734727
Nombre IUPAC (2R,3S,4R)-2-(hidroximetil)-3-fenilmetoxi-3,4-dihidro-2H-piran-4-ol
SMILES OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-Benzyl-D-glucal
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica +10° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.26
Porcentaje de pureza 97%