Learn More
4-O-Bencil-3,6-di-O-terc-butildimetilsilil-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465616 250 mg 250 miligramos
15455616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60280.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111830-58-1
Fórmula molecular C25H44O4Si2
Peso molecular (g/mol) 464.793
Número MDL MFCD22989001
Clave InChI CZGTZYNJABAJPH-ZLNRFVROSA-N
Sinónimo 4-o-benzyl-3,6-di-o-tert-butyldimethylsilyl-d-glucal, 3-o,6-o-bis tert-butyldimethylsilyl-4-o-benzyl-1,2-dideoxy-1,2-didehydro-d-glucopyranose, 2r,3r,4r-3-benzyloxy-2-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran-4-yl oxy tert-butyl dimethylsilane
PubChem CID 11113360
Nombre IUPAC terc-butil-[[(2R,3R,4R)-2-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-3-fenilmetoxi-3,4-dihidro-2H-piran-4-il]oxi]-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(C=CO1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-Benzyl-3,6-di-O-tert-butyldimethylsilyl-D-glucal
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.79
Porcentaje de pureza 97%