Learn More
4-O-Alfa-D-Glucopironósilmoranolina, TRC
Código de producto. 30405463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405463 10 mg
30397823 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG45000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80312-32-9
Fórmula molecular C12 H23 N O9
Peso molecular (g/mol) 325.31
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetilpiperidina-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-a-D-Glucopyranosylmoranoline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23NO9/c14-2-4-11(7(17)5(16)1-13-4)22-12-10(20)9(19)8(18)6(3-15)21-12/h4-20H,1-3H2/t4-,5+,6-,7-,8-,9+,10-,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1373