Learn More
4-O-(Alfa-D-Galactopiranosil)-D-galactosa, TRC
Código de producto. 30179548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179548 2.5 mg 2.50 miligramo
30179044 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1547552.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13117-26-5
Fórmula molecular C12 H22 O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo D-Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl- (7CI), Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 4α-Galactobiose, Galabiose, α-D-Galp-(1-4)-D-Gal, 4-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162