Learn More
4-O-Acetil-3,6-di-O-(3,4,6-tri-O-acetil-Beta-D-manopiranosil-etilidino)-1,2-O-etiliden-Beta-D-manopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-Acetyl-3,6-di-O-(3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-mannopyranosyl-ethylidyne)-1,2-O-ethylidene-beta-D-mannopyranose |
| CAS | 230963-27-6 |
| Fórmula molecular | C38H52O25 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | O-3,4,6-Tri-O-acetyl-beta-D-mannopyranosylethylidyne-(1-23)-O-[3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-mannopyranosylethylidyne-(1-26)]-1,2-O-ethylidene-beta-D-mannopyranose Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H52O25/c1-14(39)46-11-22-25(49-16(3)41)28(52-19(6)44)32-35(57-22)62-37(9,60-32)48-13-24-27(51-18(5)43)30(31-34(56-24)55-21(8)54-31)59-38(10)61-33-29(53-20(7)45)26(50-17(4)42)23(12-47-15(2)40)58-36(33)63-38/h21-36H,11-13H2,1-10H3 |
| SMILES | CC1O[C@@H]2O[C@H](COC3(C)O[C@@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]4O3)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC5(C)O[C@@H]6O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]6O5)[C@@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [6,7-diacetiloxi-2-[[6-acetiloxi-7-[[6,7-diacetiloxi-5-(acetiloximetil)-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-2-il]oxi]-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-5-il]metoxi]-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-5-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 908.8 |