Learn More
4-O-[2-hidroxi-2-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etil] salmeterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-[2-Hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl] Salmeterol |
| CAS | 1391052-04-2 |
| Fórmula molecular | C34 H47 N O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[4-[2-Hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethoxy]-3-(hydroxy-methyl)phenyl]-2-[[6-(3-phenylbutoxy)hexyl]-amino]ethanol, Salmeterol Xinafoate Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H47NO7/c36-23-29-20-28(13-15-31(29)38)33(40)25-42-34-16-14-27(21-30(34)24-37)32(39)22-35-17-7-1-2-8-18-41-19-9-6-12-26-10-4-3-5-11-26/h3-5,10-11,13-16,20-21,32-33,35-40H,1-2,6-9,12,17-19,22-25H2 |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(O)COc2ccc(cc2CO)C(O)CNCCCCCCOCCCCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-[2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutoxi)hexilamino]etil]fenoxi]etil]-2-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 581.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 581.3353 |