Learn More
1,2,3-triacetato de 4-O-(2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-xilopiranosil)-D-xilopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl)-D-xylopyranose 1,2,3-Triacetate |
| CAS | 183954-79-2 |
| Fórmula molecular | C22H30O15 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl)-D-xylopyranose Triacetate, (3R,4S,5R)-5-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-Triacetoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triyl Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O15/c1-9(23)31-15-7-30-22(20(35-13(5)27)17(15)32-10(2)24)37-16-8-29-21(36-14(6)28)19(34-12(4)26)18(16)33-11(3)25/h15-22H,7-8H2,1-6H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21?,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-6-[(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetiloxioxan-3-il]oxioxan-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 534.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 534.1585 |