Learn More
Ácido 4-nonilfenoxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nonylphenoxyacetic Acid |
| CAS | 3115-49-9 |
| Fórmula molecular | C17 H26 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Nonylphenoxyacetic Acid, Acetic acid','2-(4-nonylphenoxy)- (ACI), 2-(4-Nonylphenoxy)acetic acid (ACI), Acetic acid','(4-nonylphenoxy)- (9CI), Acetic acid','(p-nonylphenoxy)- (6CI','7CI','8CI), (p-Nonylphenoxy)acetic acid, 4-Nonylphenoxyacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)20-14-17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCCCCCCCc1ccc(OCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-nonilfenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 278.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1882 |