Learn More
4-nonilfenol (mezcla de isómeros de cadena ramificada) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30466235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466235 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30466235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN650435100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonylphenol
CAS 84852-15-3
Fórmula molecular C15 H24 O
Cantidad 100 mL
Sinónimo Phenol','4-nonyl-','branched, Nonylphenol, Monononylphenol, Nonylphenol (technical), 4-Nonylphenol (mixture of branched chain isomers)
Fórmula InChI InChI=1S/3C15H24O/c1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-6-8-15(16)9-7-14;1-5-11(2)12(3)9-13(4)14-7-6-8-15(16)10-14;1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-8-6-7-9-15(14)16/h6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3;6-8,10-13,16H,5,9H2,1-4H3;6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3
SMILES CCC(C)C(C)CC(C)c1ccc(O)cc1.CCC(C)C(C)CC(C)c2cccc(O)c2.CCC(C)C(C)CC(C)c3ccccc3O
Nombre IUPAC 2-(4,5-dimetilheptan-2-il)fenol;3-(4,5-dimetilheptan-2-il)fenol;4-(4,5-dimetilheptan-2-il)fenol
Peso molecular (g/mol) 204.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.5481