Learn More
4-Nonilfenol, mezcla de isómeros, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762022 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10165363 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416240010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84852-15-3 | C15H24O | 220.356 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84852-15-3
Número MDL MFCD00002396
Clave InChI SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
PubChem CID 67296
Nombre IUPAC 2-nonilfenol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nonylphenol
Nombre de nota Mixture of isomers
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 293.0°C to 297.0°C
Temperatura de inflamación 141°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H24O
Índice de refracción 1.5105 to 1.5165
Cantidad 1 kg
Índice Merck 14, 6681
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted aq. naoh,soluble in benzene,chlorinated solvents,aniline,,alchols,ethylene glycol
Peso molecular (g/mol) 220.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nonylphenol, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.