Learn More
4-Nonil Fenol, TRC
Código de producto. 30481664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30481664 100 mg
30467254 1 g
30479095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN650430100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-40-5
Fórmula molecular C15 H24 O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Sinónimo Phenol, 4-nonyl-, Phenol, p-nonyl- (6CI,8CI), 4-Nonylphenol, 4-n-Nonyl phenol, p-NP, p-Nonylphenol, p-n-Nonylphenol, 4-n-Nonylphenol, 4-Nonylphenol
Nombre IUPAC 4-nonilfenol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nonylphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1827
Porcentaje de pureza >95%