Learn More
4-Nonil fenol monoetoxilato, TRC
Código de producto. 30470829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30470829 2.5 mg
30476310 5 mg
30469230 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6504502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-35-8
Fórmula molecular C17 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 264.4
Sinónimo 4-Nonylphenol Ethoxylate, Ethanol, 2-(p-nonylphenoxy)- (7CI,8CI), 2-(4-Nonylphenoxy)ethanol, 2-(4-Nonylphenoxy)ethyl alcohol, 2-(p-Nonylphenoxy)ethanol, 4-Nonylphenol monoethoxylate, Ethylene glycol mono-p-nonylphenyl ether, Ethylene glycol p-nonylphenyl ether
Nombre IUPAC 2-(4-nonilfenoxi)etanol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(OCCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nonylphenol Monoethoxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.2089
Porcentaje de pureza >95%