Learn More
4-nonil fenol-glucurónido, TRC
Código de producto. 30481000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30481000 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30481000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN65045550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Nonyl Phenol-glucuronide
CAS 207725-23-3
Fórmula molecular C21 H32 O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid 4-Nonylphenyl
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(13-11-14)27-21-18(24)16(22)17(23)19(28-21)20(25)26/h10-13,16-19,21-24H,2-9H2,1H3,(H,25,26)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-nonilfenoxi)tetrahidropiran-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 396.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.2148
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.