Learn More
4-nonil fenol-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nonyl Phenol-glucuronide |
| CAS | 207725-23-3 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranosiduronic acid 4-Nonylphenyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(13-11-14)27-21-18(24)16(22)17(23)19(28-21)20(25)26/h10-13,16-19,21-24H,2-9H2,1H3,(H,25,26)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-nonilfenoxi)tetrahidropiran-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 396.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.2148 |