Learn More
4-Nonil fenol dietoxilato, TRC
Código de producto. 30481458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30481458 50 mg
30477772 5 mg
30464758 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN65044050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20427-84-3
Fórmula molecular C19 H32 O3
Peso molecular (g/mol) 308.46
Sinónimo 2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(p-Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol, 4-Nonylphenol diethoxylate, 4-n-Nonylphenol diethoxylate, Diethylene glycol mono-p-nonylphenyl ether, Diethylene glycol p-nonylphenyl ether, EON 2
Nombre IUPAC 2-[2-(4-nonilfenoxi)etanol
SMILES CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Nonylphenol-diethoxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.2351
Porcentaje de pureza >95%